Fortfahren mit
8.02412
2-Chloracetamid
for synthesis
Synonym(e):
2-Chloracetamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H4ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
93.51
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
201-174-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.0026 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
potency
138 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.8-4.1 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
115-118 °C
transition temp
flash point 170 °C
solubility
52.5 g/L
bulk density
760 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCC(=[O+H])[N-H]
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 116 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 120 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.186728.20290C0267
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
≥96.5% (GC)
assay
≥98%
solubility
52.5 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
crystals
form
liquid
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
115-118 °C
mp
96-99 °C
mp
-
mp
116-118 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloracetamid
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802412902504022536774619
802412100004022536373300
802412010004022536373294