Fortfahren mit
8.18672
2,2-Dichloroacetamide
for synthesis
Synonym(e):
2,2-Dichloroacetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H3Cl2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
127.96
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
211-674-2
NACRES:
NA.22
Form:
crystals
Quality Segment
form
crystals
mp
96-99 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)C(=[O+H])[N-H]
InChI
1S/C2H3Cl2NO/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H2,5,6)
InChI key
WCGGWVOVFQNRRS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex N): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 96 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)