Fortfahren mit
8.01962
Brij® 35
for synthesis
Synonym(e):
Brij® 35, Polyoxyethylenlaurylether, Polyethylenglycollaurylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,50
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.240,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H4O)nC12H26O
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
500-002-6
NACRES:
NA.22
€ 40,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
>78000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
transition temp
flash point >149 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Anwendung von künstlichen neuronalen Netzen zur Verbesserung der Lipase-Synthese von Aspergillus flavipes für die Produktion von grünem Biodiesel.: In dieser Studie wird die Verwendung von künstlichen neuronalen Netzen zur Verbesserung der Lipase-Synthese durch Aspergillus flavipes untersucht, die für die Produktion von grünem Biodiesel von entscheidender Bedeutung ist. Der Einsatz von Brij® 35 im Optimierungsprozess unterstreicht seine Wirksamkeit als nichtionisches Tensid in biochemischen Anwendungen (El-Metwally et al., 2023).
  • Lösungsmittel und Detergenzien, die mit Untersuchungen zur Enzymkinetik von Cholinesterasen kompatibel sind.: Im dieser Forschungsarbeit werden verschiedene Lösungsmittel und Detergenzien, darunter Brij® 35, auf ihre Kompatibilität in Untersuchungen zur Enzymkinetik an Cholinesterasen untersucht, was den Nutzen von Brij® 35 in der biochemischen und pharmakologischen Forschung unterstreicht (Sands et al., 2023).
  • Entwicklung eines umweltfreundlichen mizellaren HPLC-DAD-Verfahrens zur gleichzeitigen Bestimmung mehrerer Sulbactam-Kombinationen, die im COVID-19-Regime verwendet werden.: In dieser Studie wurde ein umweltfreundliches mizellares Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie-Verfahren unter Verwendung von Brij® 35 zur Analyse von Sulbactam-Kombinationen entwickelt. Die Ergebnisse unterstreichen seine Rolle in pharmazeutischen Formulierungen und der chemischen Analyse (Ragab et al., 2023).
  • Verbesserter fluorimetrischer Nachweis von Diphenylpyralin-HCl unter Verwendung eines Mizellen- und Cyclodextrin-vermittelten Ansatzes: Spektrofluorimetrische und mizellare Flüssigkeitschromatographieanwendungen für Einzelformulierungen oder kombinierte Formulierungen mit Koffein und Paracetamol.: In diesem Artikel wird die Verbesserung des fluorimetrischen Nachweises von Diphenylpyralin-HCl durch die Verwendung von Brij® 35 diskutiert und seine Wirksamkeit bei der Verbesserung der analytischen Sensitivität in pharmazeutischen Anwendungen demonstriert (Hammad et al., 2023).
  • Anwendung der mizellaren Flüssigkeitschromatographie zur Modellierung der Ökotoxizität von Pestiziden. Vergleich mit Chromatographie an immobilisierten künstlichen Membranen und n-Octanol-Wasser-Partitionierung.: In dieser Forschungsarbeit wird Brij® 35 in der mizellaren Flüssigkeitschromatographie verwendet, um die Ökotoxizität von Pestiziden zu modellieren, wobei die Anwendbarkeit in Studien zur Umweltchemie und Toxikologie betont wird (Stergiopoulos et al., 2023).
Analysis Note
Hydroxylwert: 45–50
Wasser (K. F.): ≤ 3,0 %
Identität (IR): entspricht
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16005P1254235989
form
solid
form
pellets
form
solid
form
solid or liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
transition temp
flash point >149 °C
transition temp
-
transition temp
cloud point >100 °C
transition temp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brij® 35
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
300.2 °F
flash_point_c
> 149 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
801962902504027269045500
801962025004022536371320
801962100004022536371337
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Regarding Brij 35, what is the average n value for (OCH2CH2)?
    1 answer
    1. The average n value for the empirical formula has not been determined. The average molecular weight is also undetermined.