Merck
P1254
Brij® L23
suitable for Stein-Moore chromatography
Synonym(e):
Brij® 35, C12E23, Polyoxyethylen-23-laurylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
form
solid
mol wt
micellar avg mol wt 48,000, estimated mol wt 1198
aggregation number
20-40
CMC
91 μM
transition temp
cloud point >100 °C
HLB
16.9
suitability
suitable for Stein-Moore chromatography
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
InChI key
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Application
Non-ionic detergent. Useful for the extraction of membrane proteins. Typically used in the range of 0.1-1%.
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brij® L23
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
>300.2 °F - open cup
flash_point_c
> 149 °C - open cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)