Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 26,60 | |
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 67,70 | |
| 30 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 497,00 | |
| 68 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.050,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
600 °C
potency
2460 mg/kg LD50, oral (Rat), 790 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.5-27 % (v/v)
pH
2 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
197.2 °C/1013 hPa
mp
-0.6 °C
transition temp
flash point 93 °C
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Application
- Analyse verschiedener Analytklassen: Eine systematische Bewertung der Benzoylierung für die Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie zeigte ihre Anwendung bei der Analyse verschiedener Analytklassen, wobei sie die Sensitivität und Spezifität des Nachweises verbessert (Lenhart et al., 2024).
- Extraktion biogener Amine aus Fischproben: PEG-modifiziertes Halloysit wurde als hydrophiles Interaktions- und Kationen-Austausch-Sorbens im gemischten Modus zur Festphasenextraktion biogener Amine eingesetzt, wobei Benzoylchlorid eine entscheidende Rolle bei der Derivatisierung spielte und die Wiederfindung und Selektivität verbesserte (Wang et al., 2023).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,210–1,214
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay 98.0-100.5%, 99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp -0.6 °C | mp -12 °C | mp −1 °C (lit.) | mp - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| density 1.21 g/cm3 at 20 °C | density 1.48 g/cm3 at 20 °C | density 1.211 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoylchlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8018041000 | 04022536370446 |
| 8018049030 | 04022536370453 |
| 8018040100 | 04022536370439 |
| 8018049068 | 04027269985325 |