Fortfahren mit
259950
Benzoylchlorid
99%, liquid
Synonym(e):
Benzoic acid chloride, alpha-chlorobenzaldehyde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 48,40
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,50
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 176,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.57
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-710-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471389
Assay:
98.0-100.5%, 99%
Form:
liquid
€ 48,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Benzoylchlorid, ACS reagent, 99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
4.88 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 32 °C)
assay
98.0-100.5%, 99%
form
liquid
autoignition temp.
1056 °F
expl. lim.
4.9 %
impurities
≤0.002% P compounds
ign. residue
≤0.005%
refractive index
n20/D 1.553 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
transition temp
freezing point −2.0-0.0 °C
density
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
functional group
acyl chloride, phenyl
SMILES string
ClC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
PASDCCFISLVPSO-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzoyl chloride may be used in the synthesis of the following organic building blocks:
  • N,N-diethylbenzamide via condensation with diethylamine
  • N-2-bromophenylbenzamide by reacting with 2-bromoaniline via N-benzoylation
  • propargyl benzoate via O-benzoylation of propargyl alcohol
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B126958.01804124974
assay
98.0-100.5%, 99%
assay
≥99%
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
−1 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
mp
-0.6 °C
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.211 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.21 g/cm3 at 20 °C
density
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.553 (lit.)
refractive index
n20/D 1.553 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.566 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
bp
198 °C (lit.)
bp
197.2 °C/1013 hPa
bp
209-215 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoylchlorid
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
161.6 °F - closed cup
flash_point_c
72 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What glove types and materials are recommended for use with Butyl chloride?
    1 answer
    1. The glove type and handling requirements for this material are available in Section 8 of the Safety Data Sheet. See below for glove recommendations:
      Hand protection
      Material : Viton®
      Break through time : 480 min
      Glove thickness : 0.7 mm
      Protective index : Full contact
      Manufacturer : Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Size M)
      Material : Chloroprene
      Break through time : 30 min
      Glove thickness : 0.65 mm
      Protective index : Splash contact
      Manufacturer : KCL 720 Camapren®
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf