Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 28,10 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 39,90 |
25 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 464,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
<0.001 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
350 °C (DIN 51794)
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), 8410 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.24 % (v/v)
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
247-252 °C/27 hPa
mp
-68--66 °C
transition temp
flash point 195 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC(CCCC)CC)C(=O)CCCCC(=O)OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C22H42O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-25-21(23)15-11-12-16-22(24)26-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-20H,5-18H2,1-4H3
InChI key
SAOKZLXYCUGLFA-UHFFFAOYSA-N
Application
- Einfluss auf die Produktion von Polymilchsäure-Fasern: Forschungsergebnisse zeigen, wie niedermolekulare Ester wie Bis(2-ethylhexyl)adipat die Schmelzspinn- und Struktureigenschaften von Polymilchsäure-Fasern verbessern können, was auf potenzielle Fortschritte in der Textilherstellung schließen lässt (Gzyra-Jagieła et al., 2024).
- Umweltanalyse von atmosphärischen Partikeln: Unter Verwendung von GC-Orbitrap-MS wurde eine neue Methode für die gleichzeitige Analyse von Phthalatestern und Bis(2-ethylhexyl)adipat entwickelt, die häufig als Weichmacher in Konsum- und Industrieprodukten eingesetzt werden (Argamino et al., 2024).
- Studie zur Störung von Sexualhormonen: Untersuchung der Auswirkungen von Bis(2-ethylhexyl)adipat und anderen Weichmachern auf die Genexpression im Zusammenhang mit dem Sexualhormonsystem in japanischen Medaka-Fischen, die zu unserem Verständnis von endokrin wirksamen Substanzen beiträgt (Horie und Uaciquete, 2023).
- Bewertungen des Gesundheitsrisikos in städtischen Umgebungen: Bis(2-ethylhexyl)adipat wurde in eine umfassende Studie aufgenommen, in der Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit organischen Verbindungen in atmosphärischen Feinpartikeln bewertet wurden, mit dem Ziel, die Sicherheitsmaßnahmen für die öffentliche Gesundheit in besiedelten Regionen zu verbessern (Gao et al., 2024).
- Belastung durch Kunststoffwasserflaschen: Das Vorhandensein und die Auswirkungen von Mikro(Nano-)Kunststoffen, einschließlich Polymeren, die Bis(2-ethylhexyl)adipat als Weichmacher enthalten, wurden in Einweg-Kunststoffflaschen analysiert. Die Ergebnisse weisen auf potenzielle Risiken der menschlichen Belastung durch den alltäglichen Kunststoffeinsatz hin (Vega-Herrera et al., 2023).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,924–0,926
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay - | assay ≥99% | assay ≥97.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100, 500 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| bp 247-252 °C/27 hPa | bp 175 °C/2 mmHg (lit.) | bp 175 °C/2 mmHg (lit.) | bp 175 °C/2 mmHg (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form liquid |
| mp -68--66 °C | mp <−70 °C (lit.) | mp <−70 °C (lit.) | mp <−70 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl)adipat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup