Fortfahren mit
8.01452
Anisol
for synthesis
Synonym(e):
Anisol, Methylphenylether, Methoxybenzen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,50
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,80
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,30
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 893,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
UNSPSC Code:
12352112
EC Index Number:
202-876-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
154 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
3.2 hPa ( 20 °C)
€ 36,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
3.2 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
475 °C
potency
3700 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.34-6.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
154 °C/1013 hPa
mp
-37 °C
transition temp
flash point 45.5 °C
density
0.994 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Elektronenstrahllithographie auf nicht planaren Oberflächen: Die Forschung unterstrich die Anwendung von Anisol in der Elektronenstrahllithographie zur Strukturierung auf nicht planaren und unregelmäßigen Oberflächen und führte zu signifikanten Fortschritten in Mikrofertigungstechnologien, die für die Entwicklung miniaturisierter Geräte und Komponenten von entscheidender Bedeutung sind (Zhu et al., 2024).
  • Synthese photonischer Pigmente: Demonstriert die Verwendung von Anisol bei der nachhaltigen Synthese von photonischen Pigmenten durch Polystyrol-Block-Polyvinylpyrrolidon-Bottlebrush-Block-Copolymere und unterstreicht die Rolle von Anisol bei der Entwicklung fortschrittlicher Materialien für optische Anwendungen (Xu et al., 2024).
  • Entwicklung von SERS-Plattformen: Untersucht die Verwendung von Anisol bei der Herstellung von hochflexiblem Kupferband, das mit Ag-Nanoarrays für ultraempfindliche, oberflächenverstärkte Raman-Spektroskopie (SERS)-Plattformen bestückt ist, und unterstreicht seinen Nutzen bei der Verbesserung der Nachweisfähigkeiten für Umwelt- und chemische Sensorik (Shameer et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, Fl.%): ≥ 99 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,993–0,994
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR121296109296295
Anisol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1212
Anisol
Anisol analytical standard
Supelco
96109
Anisol
grade
synthesis grade
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
anhydrous
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
99.7%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
liquid
density
0.994 g/cm3 at 20 °C
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
expl. lim.
0.34-6.3 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
8 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anisol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
109.4 °F - closed cup
flash_point_c
43 °C - closed cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf