Fortfahren mit
296295
Anisol
anhydrous, 99.7%
Anisole
Synonym(e):
Methoxybenzol, Methylphenylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023603
UNSPSC Code:
12352112
EC Number:
202-876-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506892
Assay:
99.7%
Grade:
anhydrous
Bp:
154 °C (lit.)
Vapor pressure:
10 mmHg ( 42.2 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 42.2 °C)
assay
99.7%
form
liquid
autoignition temp.
887 °F
expl. lim.
8 %
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0003%
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Anisol kann Folgendes durchlaufen:
  • Zeolith-katalysierte Friedel-Crafts-Acylierung mit Essigsäureanhydrid in Essigsäure, um 4-Methoxyacetophenon mit hoher Selektivität zu bilden.
  • Bismut-Triflat-katalysierte Friedel-Crafts-Benzoylierung mit Benzoesäureanhydrid, um unter lösungsmittelfreier Mikrowellenbestrahlung 4-Methoxybenzophenon zu bilden.
Es kann auch als Ersatz für Lignin-Primärteer in Pyrolyseexperimenten eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
123226W2097081037011
Anisol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1037011
Anisol
grade
anhydrous
grade
-
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
pharmaceutical primary standard
assay
99.7%
assay
99%
assay
≥99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
expl. lim.
8 %
expl. lim.
0.34-6.3 %
expl. lim.
-
expl. lim.
-
vapor density
3.7 (vs air)
vapor density
3.7 (vs air)
vapor density
3.7 (vs air)
vapor density
3.7 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anisol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
125.1 °F - closed cup
flash_point_c
51.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review