Fortfahren mit
8.01079
Aluminium triisopropylate
for synthesis
Synonym(e):
Aluminium triisopropylate, Aluminium isopropoxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,90
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,30
20 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 678,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.520,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Al[OCH(CH3)2]3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.24
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
209-090-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 39,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.13 hPa ( 21 °C)
Quality Segment
form
powder
potency
11300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2 % (v/v)
reaction suitability
reagent type: reductant
bp
135 °C/13 hPa
mp
130-134 °C
transition temp
flash point 16 °C
density
1.035 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI key
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 135 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.010591.157541.01093
form
powder
form
powder
form
-
form
-
mp
130-134 °C
mp
190-193 °C
mp
>1650 °C
mp
300 °C (Elimination of water of crystallisation)
density
1.035 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
2.42 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
vapor pressure
0.13 hPa ( 21 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
bp
135 °C/13 hPa
bp
315 °C/1013 hPa
bp
-
bp
>2900 °C/1013 hPa
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
801079905004022536911526
801079025004022536365091
801079902004022536621753
801079100004022536365107
801079999904022536365114