Fortfahren mit
8.01059
Aluminium-Acetylacetonat
for synthesis
Synonym(e):
Aluminium-Acetylacetonat, Tris(acetylacetonato)-aluminium, Tris(pentan-2,4-dionato)-aluminium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 39,40
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 5.830,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 11.310,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H21AlO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.31
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
237-741-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 39,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
500 °C
potency
48.7 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (20 °C, 3 g/L in H2O)
bp
315 °C/1013 hPa
mp
190-193 °C
solubility
3 g/L
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al+3].[O-]\C(=C/C(=O)C)\C.[O-]\C(=C/C(=O)C)\C.[O-]\C(=C/C(=O)C)\C
InChI key
KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Application
  • Viskoelastizität bei druckempfindlichen Klebstoffen: Diese Studie untersucht den Einfluss der Vernetzungsdichte und der linearen Viskoelastizität auf das Versagen von Klebstoffen aufgrund von Scherkräften und zeigt, dass Aluminiumacetylacetonat eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Leistung und Haltbarkeit von Industrieklebstoffen spielt (Arrowood et al., 2023).
  • UV-/Blaulicht-emittierende Geräte: Hebt die Synthese von UV-/Blaulicht-emittierenden Materialien unter Verwendung von Aluminiumacetylacetonat hervor und unterstreicht seine Anwendung bei der Entwicklung fortschrittlicher Leuchtdioden (LEDs), wodurch es zum Fortschritt der Anzeige- und Beleuchtungstechnologien beiträgt (Lee et al., 2022).
  • Kohlenstoff-Nanowand-Synthese: Erläutert den Einsatz von Aluminiumacetylacetonat bei der Synthese von Kohlenstoff-Nanowänden aus einem metallorganischen Vorläufer aus einer einzigen Quelle und veranschaulicht seine Wirksamkeit in der Nanotechnologie und Materialwissenschaft, insbesondere bei der Verbesserung der elektronischen und thermischen Eigenschaften von Materialien (Giese et al., 2018).
Analysis Note
Gehalt (aus Al): ≥ 98,0 %(m)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 192 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 195 °C
Identität (IR): entspricht
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
flash_point_f
244.4 °F
flash_point_c
118 °C
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)