Fortfahren mit
8.00974
Allyl alcohol
for synthesis
Synonym(e):
Allyl alcohol, 2-Propene-1-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,50
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
€ 127,50
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.07
UNSPSC Code:
12352203
EC Index Number:
203-470-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
€ 58,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
24.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
375 °C
potency
64 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.5-18 % (v/v)
bp
97 °C/1013 hPa
mp
-129 °C
transition temp
flash point 22 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
InChI key
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Allyl alcohol for synthesis. CAS No. 107-18-6, EC Number 203-470-7.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.851 - 0.854Water (K. F.)≤ 0.20 %Identity (IR)passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4530212405328.07050
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
mp
-129 °C
mp
−129 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
mp
-53 °C
bp
97 °C/1013 hPa
bp
96-98 °C (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
bp
114-115 °C/1013 hPa
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
expl. lim.
2.5-18 % (v/v)
expl. lim.
18 %
expl. lim.
18 %
expl. lim.
1.9-86.2 % (v/v)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800974100004022536364827
800974010004022536364810