Fortfahren mit
453021
Allylalkohol
≥98.5%
Synonym(e):
2-Propen-1-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-470-7
Beilstein/REAXYS Number:
605307
MDL number:
Assay:
≥98.5%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
23.8 mmHg ( 25 °C)
assay
≥98.5%
autoignition temp.
712 °F
expl. lim.
18 %
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
density
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
InChI key
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Application
Eingesetzt, um einen Leberschaden bei Mäusen hervorzurufen, die zur Untersuchung des Mechanismus der Hepatotoxizität und der Heilung durch Leberstammzellen.
Packaging
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P50803318558376310
description
≥98.5%
description
99%
description
99%
description
96%
assay
≥98.5%
assay
99%
assay
99%
assay
96%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
96-98 °C (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
bp
76 °C/11 mmHg (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
mp
−53 °C (lit.)
mp
-
mp
-
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
refractive index
n20/D 1.451 (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allylalkohol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
71.6 °F - closed cup
flash_point_c
22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)