Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 91,00 € 68,25 |
Über diesen Artikel
€ 68,25
Listenpreis€ 91,00Sparen Sie 25%Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
oil
bp
122-123 °C/11 hPa
transition temp
flash point 109 °C
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1cc(ccc1)C(=O)OCCCC
InChI
1S/C10H13NO2/c1-2-3-7-13-10(12)9-5-4-6-11-8-9/h4-6,8H,2-3,7H2,1H3
InChI key
DQULIMIQTCDUAN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.049 - 1.053
Identity (IR): passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥94.0% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 122-123 °C/11 hPa | bp 222-224 °C/1013 mbar | bp 163-165 °C/1013 mbar | bp 124-126 °C (lit.) |
| form oil | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| density 1.05 g/cm3 | density 1.11 g/cm3 at 20 °C | density 0.92 g/cm3 at 20 °C | density 0.88 g/mL at 25 °C (lit.) |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
228.2 °F
flash_point_c
109 °C
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8007860100 | 04022536362496 |