Fortfahren mit
8.00661
Pentadecanoic acid
for synthesis
Synonym(e):
Pentadecanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)13COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.40
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
213-693-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
powder
mp
51-53 °C
transition temp
flash point 113 °C
solubility
insoluble 0.012 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 51 °C
Melting range (upper value): ≤ 53 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
00889286087P6250
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥97.5% (GC)
assay
95%
assay
≥98.5%
mp
51-53 °C
mp
-
mp
29.8-30.3 °C (lit.)
mp
18-19 °C (lit.)
solubility
insoluble 0.012 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentadecanoic acid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup