Fortfahren mit
8.00645
3-Nitrobenzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
3-Nitrobenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,00
€ 24,75
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 643,00
€ 482,25
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
3-(NO2)C6H4COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-508-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
crystals
€ 24,75
Listenpreis€ 33,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
crystals
autoignition temp.
490 °C
pH
3 (20 °C, 5 g/L in H2O, aqueous suspension)
mp
139-142 °C
transition temp
flash point 190 °C
solubility
3 g/L
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • CO–CRYSTAL SYNTHESIS AND STRUCTURAL ANALYSIS OF PARACETAMOL AND 3–NITROBENZOIC ACID: This study focuses on the co-crystallization of paracetamol with 3-nitrobenzoic acid, providing insights into the structural dynamics of the resulting compound (PP Chahande, 2023).
  • Photocatalytic degradation of methylene blue dye and electrocatalytic water oxidation over copper (II) complex with mixed ligands: This study explores the use of a copper (II) complex with 3-nitrobenzoic acid in photocatalytic degradation and electrocatalytic water oxidation (M Jamil et al., 2024).
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 99 %
Melting range
- lower value:
≥ 139 °C
- upper value: ≤ 143 °C
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.006468.0677272910
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
3 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
density
1.61 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
form
crystals
form
crystals
form
solid
form
crystals
mp
139-142 °C
mp
239-242 °C
mp
75 °C
mp
237-240 °C (lit.), 239-242 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
373.3 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
189.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800645025004022536361277
800645902504022536883816