Fortfahren mit
8.00646
4-Nitrobenzoesäure
for synthesis
Synonym(e):
4-Nitrobenzoesäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,10
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,70
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.930,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(NO2)C6H4COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-526-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (HPLC)
Form:
crystals
€ 38,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
crystals
potency
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.1 (20 °C, 0.42 g/L in H2O, saturated solution)
mp
239-242 °C
density
1.61 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 239 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 242 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.006458.0677272910
description
for synthesis
description
for synthesis
description
for synthesis
description
purum, ≥98.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystals
form
crystals
form
solid
form
crystals
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
239-242 °C
mp
139-142 °C
mp
75 °C
mp
237-240 °C (lit.), 239-242 °C
density
1.61 g/cm3 at 20 °C
density
1.49 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Nitrobenzoesäure
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
pictograms
Health hazardExclamation mark
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)