Fortfahren mit
8.00508
Palmitinsäure
for synthesis
Synonym(e):
Palmitinsäure, Hexadecansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,60
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,80
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 689,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)14COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.42
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-312-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
€ 29,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Level
assay
≥98% (GC)
form
solid
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
271.4 °C/133 hPa
mp
61-63 °C
transition temp
flash point 206 °C
density
0.852 g/cm3 at 20 °C
bulk density
415 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>Palmitinsäure in der biochemischen Bildgebung:</strong> Forschungsergebnisse heben die Verwendung von Palmitinsäure-Derivaten in der Zwei-Photonen-Fluoreszenz-Bildgebung zur Untersuchung zellulärer Mechanismen beim abdominalen Aortenaneurysma hervor, was ihren Nutzen in der modernen medizinischen Diagnostik und Forschung zeigt (Liang et al., 2024).</li>
</ul>
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 %
Schmelzbereich
- unterer Wert:
≥ 62 °C
- oberer Wert: ≤ 64 °C
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR11204305127734
grade
synthesis grade
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% palmitic acid basis (GC)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
-
form
flakes, powder or crystals
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
20-25°C
storage temp.
-
mp
61-63 °C
mp
61-62.5 °C (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.), 62-65 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitinsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
235.4 °F
flash_point_c
113 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800508010004022536360133
800508905004022536621708
800508100004022536360140