Wichtige Dokumente
27734
Palmitinsäure
≥98% palmitic acid basis (GC)
Synonym(e):
1-Pentadecancarbonsäure, C16:0, Cetylsäure, Hexadecansäure, NSC 5030, PamOH
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
10 mmHg ( 210 °C)
Assay
≥98% palmitic acid basis (GC)
Form
flakes
powder or crystals
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Verunreinigungen
≤1% stearic acid (GC)
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
61-62.5 °C (lit.)
62-65 °C
Säurezahl
≤240
Iodzahl
≤0.5
Verseifungszahl
≤240
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?