Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 0.4 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 179,00 | |
| 1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 395,00 |
Über diesen Artikel
€ 179,00
Produktname
Rosetta 2(DE3)pLysS kompetente Zellen - Novagen, Novagen′s Rosetta 2 (pLysS) host strains are BL21 derivatives designed to enhance the expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli along with T7 lysozyme activity.
biological source
Escherichia coli
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >2 × 106 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier zu finden.
T7-Expressionsstämme sind Lysogene von Bakteriophage DE3, wie durch das (DE3) angegeben. Diese Wirte tragen eine achromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerasegens, das durch den lacUV5-Promotor gesteuert wird. Solche Stämme eignen sich für die Herstellung von Proteinen aus Zielgenen, die in geeigneten T7-Expressionsvektoren geklont wurden, mittels IPTC als Induktor.
Rosetta 2 Wirtsstämme sind BL21-Derivate, die zur Steigerung der Expression von eukaryotischen Proteinen konzipiert wurden, die Codons enthalten, welche in E. coli selten verwendet werden,. Diese Stämme liefern tRNA für 7 seltene Codons (AGA, AGG, AUA, CUA, GGA, CCC und CGG) auf einem kompatiblen, Chloramphenicol-resistenten Plasmid. Die tRNA-Gene werden durch ihre nativen Promotoren gesteuert.
DE3 gibt an, dass der Wirt ein Lysogen von λDE3 ist und somit eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerasegens unter der Kontrolle des lacUV5-Promotors trägt. Solche Stämme eignen sich für die Herstellung von Proteinen aus Zielgenen, die in pET-Vektoren geklont wurden, durch die Induktion mit IPTG.
pLysS-Stämme exprimieren T7-Lysozym, das die basale Expression von T7-RNA-Polymerase vor der Induktion weiter unterdrückt, wodurch die pET-Rekombinanten, welche Zielproteine, die das Zellwachstum und die Zellviabilität beeinflussen codieren, stabilisiert wird.
Other Notes
•2×2 ml oder 4×2 mlSOC-Medium
•10 µlTestplasmid
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension |
| biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| morphology rod shaped | morphology rod shaped | morphology rod shaped | morphology rod shaped |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
wgk
WGK 2
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 71403-3 | 04055977270020 |
| 71403-4 | 04055977270037 |