Fortfahren mit
71397
Rosetta 2(DE3)-kompetente Zellen - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Rosetta 2(DE3) Competent Cells - Novagen
Synonym(e):
BL21 derivatives
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.4 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 303,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
€ 223,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Rosetta 2(DE3)-kompetente Zellen - Novagen, Novagen′s Rosetta 2 host strains are BL21 derivatives designed to enhance the expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli.
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >2×106 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Genotyp: F-ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm (DE3) pRARE2 (CamR)
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Ein gängiges Verfahren für die Umwandlung von DNA-Plasmiden zu E. coli ist die Verwendung von chemisch kompetenten Zellen. Obwohl kompetente Zellen im Labor hergestellt werden können, wird durch den Einsatz von Novagen aufbereiteten kompetenten Zellen eine höhere Effizienz, Reproduzierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit erreicht. Novagen-kompetente Zellen repräsentieren die größte verfügbare Auswahl für die Proteinexpression. Jeder Stamm von Novagen kompetenten Zellen ist für Phänotyp und Reinheit verifiziert und garantiert Transformationseffizienz. T7-Expressionsstämme sind Lysogene der Bakteriophage DE3, wie durch das (DE3) angegeben. Diese Wirte tragen eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerase-Gens unter der Kontrolle des Promotors lacUV5. Solche Stämme eignen sich für die Herstellung von Proteinen aus Zielgenen, die in geeigneten T7-Expressionsvektoren geklont wurden, mittels IPTC als Induktor.
Rosetta 2 Wirtsstämme sind BL21-Derivate, die zur Steigerung der Expression von eukaryotischen Proteinen konzipiert wurden, die Codons enthalten, welche in E. coli selten verwendet werden,. Diese Stämme liefern tRNA für 7 seltene Codons (AGA, AGG, AUA, CUA, GGA, CCC und CGG) auf einem kompatiblen, Chloramphenicol-resistenten Plasmid. Die tRNA-Gene werden durch ihre nativen Promotoren gesteuert.
DE3 gibt an, dass der Wirt ein Lysogen von λDE3 ist und somit eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerasegens unter der Kontrolle des lacUV5-Promotors trägt. Solche Stämme eignen sich zur Herstellung von Protein aus Zielgenen, die in pET-Vektoren kloniert werden, wobei IPTG als Induktor verwendet wird.
Novagen Rosetta 2-Wirtsstämme sind BL21-Derivate zur besseren Expression eukaryotischer Proteine, die Codons enthalten, die nur selten in E. coli verwendet werden.
Other Notes
•2 × 200 µl oder 5 × 200 µl Rosetta 2(DE3)-kompetente Zellen
•2 × 2 ml oder 4 × 2 mlSOC-Medium
•10 µlTestplasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
This product is sold for internal research use only. Any commercial use of this product, its components, and/or any derivatives thereof (including but not limited to proteins produced using the product or its components) (together and hereinafter the “EMD Product”) requires signature of a written commercial use agreement with EMD Millipore Corporation or its successor-in-interest. Commercial use shall include but not be limited to: (1) use of the EMD Product to manufacture products for sale to third parties; (2) use of the EMD Product to provide services, information, or data to third parties in exchange for consideration; (3) use of the EMD Product for therapeutic, diagnostic or prophylactic purposes (including as part of a device, chip, assay or other product); or (4) resale of the EMD Product, whether or not such EMD Product is resold for research use. Nothing contained herein shall be deemed to represent or warrant that additional third party rights are not required for use of the EMD Product. Please direct any questions on these use restrictions to: [email protected].
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
711387095370954
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Muriel Desbois et al.
PLoS genetics, 18(4), e1010152-e1010152 (2022-04-15)
The Cdk5 kinase plays prominent roles in nervous system development, plasticity, behavior and disease. It also has important, non-neuronal functions in cancer, the immune system and insulin secretion. At present, we do not fully understand negative regulatory mechanisms that restrict
Felipe B d'Andrea et al.
Cell chemical biology, 26(6), 878-884 (2019-04-16)
Diphenylphosphonates (DPPs) have been used for 50 years to inactivate serine hydrolases, creating adducts representative of tetrahedral intermediates of this important class of enzymes. Failure to react at active site serine residues, however, can thwart their usefulness. Here, we describe
Eleonora Turco et al.
Molecular cell, 74(2), 330-346 (2019-03-12)
The autophagy cargo receptor p62 facilitates the condensation of misfolded, ubiquitin-positive proteins and their degradation by autophagy, but the molecular mechanism of p62 signaling to the core autophagy machinery is unclear. Here, we show that disordered residues 326-380 of p62
Global Trade Item Number
SKUGTIN
71397-304055977270587
71397-404055977270594
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review