Fortfahren mit
69284
Kompetente NovaBlue(DE3)-Zellen – Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.4 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 194,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 310,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
€ 194,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kompetente NovaBlue(DE3)-Zellen – Novagen, NovaBlue is a K-12 strain ideally suited as an initial cloning host due to its high transformation efficiency, DE3 lysogen cannot be used for the blue/white screening of recombinant plasmids
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >1×108 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Bei den kompetenten NovaBlue(DE3)-Zellen handelt es sich um einen K-12-Stamm mit hoher Transformationseffizienz und recA-endA-Mutationen. Das DE3-Lysogen von NovaBlue ist aufgrund des Vorhandenseins des lacIq-Repressors, der durch das F-Episom kodiert wird, potenziell als stringenter Wirt geeignet.
Dieses Produkt fällt unter die Lizenz der Brookhaven National Labs. Kommerzielle Einrichtungen müssen vor dem Kauf eine Lizenz für Forschungszwecke erwerben. Wenden Sie sich bitte an Ihre Lizenzierungsabteilung, um sich zu vergewissern, dass Ihr Unternehmen bereits eine Lizenz für Forschungszwecke besitzt.
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier zu finden.
NovaBlue ist ein K-12-Stamm, der sich aufgrund seiner hohen Transformationseffizienz, seiner Blue-/Whitescreening-Fähigkeit (mit geeigneten Plasmiden) und seiner recA-endA-Mutationen ideal als erster Klonierungswirt eignet.
Other Notes
0,4 ml1 mlKomponente
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlKompetente NovaBlue(DE3)-Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•2 ng2 ngTest-Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
This product is sold for internal research use only. Any commercial use of this product, its components, and/or any derivatives thereof (including but not limited to proteins produced using the product or its components) (together and hereinafter the “EMD Product”) requires signature of a written commercial use agreement with EMD Millipore Corporation or its successor-in-interest. Commercial use shall include but not be limited to: (1) use of the EMD Product to manufacture products for sale to third parties; (2) use of the EMD Product to provide services, information, or data to third parties in exchange for consideration; (3) use of the EMD Product for therapeutic, diagnostic or prophylactic purposes (including as part of a device, chip, assay or other product); or (4) resale of the EMD Product, whether or not such EMD Product is resold for research use. Nothing contained herein shall be deemed to represent or warrant that additional third party rights are not required for use of the EMD Product. Please direct any questions on these use restrictions to: licensing@milliporesigma.com.
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
712277120771209
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2