Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 0.4 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 205,00 | |
| 1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 383,00 |
Über diesen Artikel
€ 205,00
Produktname
Kompetente Rosetta-gami-B(DE3)-Zellen – Novagen, Rosetta-gami B strains combine the key features of BL21, Origami, and Rosetta to enhance both the expression of eukaryotic proteins and the formation of target protein disulfide bonds.
biological source
Escherichia coli
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
DE3 weist darauf hin, dass der Wirt ein Lysogen von λDE3 ist und daher eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerase-Gens enthält, das durch den lacUV5-Promoter kontrolliert wird. Solche Stämme eignen sich zur Herstellung von Protein aus Zielgenen, die in pET-Vektoren kloniert werden, wobei IPTG als Induktor verwendet wird.
Other Notes
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlKompetente Rosetta-gami-B(DE3)-Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•10 µl10 µlTest-Plasmid
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli |
| growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension |
| morphology rod shaped | morphology rod shaped | morphology rod shaped | morphology rod shaped |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Lagerklasse
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 71136-4 | 04055977254747 |
| 71136-3 | 04055977254730 |