Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 U | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 70,90 | |
| 500 U | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 258,00 | |
| 2500 U | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.010,00 |
Über diesen Artikel
€ 70,90
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
usage
sufficient for 2000 reactions, sufficient for 400 reactions, sufficient for 80 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart: no, Standard PCR
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
PCR: suitable
input
purified DNA
storage temp.
−20°C
General description
Quelle: Rekombinante Thermus aquaticus-DNA-Polymerase, die in E. coli exprimiert wird
Konzentration: 5,0 E/μl
Reinheit: 95 % Homogenität durch SDS-PAGE
Endonuklease: Nicht nachweisbar
Amplifikationseffizienz: Funktionelle PCR
Lagerung: -20 °C
Application
NovaTaq DNA-Polymerase kann für gängige Polymerase-Kettenreaktion(PCR)-Amplifikationsprotokolle verwendet werden. Sie eignet sich auch für Kolonie-PCR zum Screenen von Bakterienkolonien.
Features and Benefits
- Gesteigerte Ausbeute und PCR-Spezifizität
- Verbesserte Amplifikation von Zielen mit geringer Kopienzahl
- Amplifikation von Zielsequenzen bis 5 kb
- Umgebungstemperaturaufbau, der mit Automatisierung kompatibel ist
- Ideal für quantitative Anwendungen und Anwendungen mit hohem Durchsatz
Other Notes
•1 oder 2 oder 7 × 1,5 mL10X NovaTaq-Puffer mit MgCl₂
•1 oder 2 oder 7 × 1,5 mL10X NovaTaq-Puffer ohne MgCl₂
•1 oder 2 oder 7 × 1,5 mL25 mM MgCl₂
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C (−15°C to −25°C) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9016-45-9
9016-45-9
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 71003-5 | 04055977255669 |
| 71003-4 | 04055977255652 |
| 71003-3 | 04055977255645 |