Fortfahren mit
70541
GST•Bind-Harz
Synonym(e):
GST-Harz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 314,00
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 684,00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.170,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
€ 314,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
do not freeze
application(s)
life science and biopharma
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
GST•Bind Harz nutzt einen 14-Atome-Spacer-Arm, um reduziertes Glutathion über eine Sulfidbindung kovalent zu binden. Der hohe Substitutionsgrad von Glutathion gewährleistet eine hohe Bindungskapazität mit Ausbeuten von Glutathion-S-Transferase(GST)-Fusionsproteinen von 5 bis 8 mg/ml abgesetztem Harz. Das Harz kann bis zu 6 Mal ohne Kapazitätsverlust erneut verwendet werden.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.55013706918.55155
application(s)
life science and biopharma
application(s)
peptide synthesis
application(s)
life science and biopharma
application(s)
peptide synthesis
form
liquid
form
beads
form
liquid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
do not freeze
storage condition
-
storage condition
do not freeze
storage condition
-
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
96.8 °F
flash_point_c
36 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
YeastBuster™ Protein Extraction Reagent for Fast, Efficient Extraction of Proteins from Yeast
This article shows the use of BugBuster® and Benzonase® as protein purification tools to extract recombinant proteins from E. coli and to reduce the viscosity of the extract.
Rahul Bhattacharjee et al.
Molecular biology of the cell, 31(9), 917-929 (2020-02-27)
In many organisms, positive and negative signals cooperate to position the division site for cytokinesis. In the rod-shaped fission yeast Schizosaccharomyces pombe, symmetric division is achieved through anillin/Mid1-dependent positive cues released from the central nucleus and negative signals from the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
70541-404055977273663
70541-304055977273656
70541-504055977273670