Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 317,00 | |
| 25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 687,00 | |
| 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.660,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41106500
€ 317,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
do not freeze
application(s)
life science and biopharma
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Ni-NTA-His•Bind-Superflow-Harz ist eine Mitteldruck-kompatible Variante des Ni-NTA-His•Bind-Harzes (Kat.- Nr. 70666). Es hat die gleichen Charakteristiken mit Ausnahme der Agarosematrix, die eine höhere Quervernetzung und somit eine höhere Bead-Steifigkeit aufweist. Ni-NTA-His•Bind-Superflow-Harz hat eine Bindungskapazität von 5–50 mg His•Tag-Fusionsprotein pro mL Harz und ist mit FPLC- und Gravitationsflussanwendungen kompatibel.
Other Notes
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten erhoben werden. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Legal Information
HIS-BIND is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superflow is a trademark of Sterogene Bioseparations Inc.
Disclaimer
Toxizität: Entzündbar (J)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma | application(s) - | application(s) peptide synthesis |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Novabiochem® |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in - |
| storage condition do not freeze | storage condition do not freeze | storage condition - | storage condition - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level - | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CRM40901 | 04061834094005 |
| 70691-3 | 07790788052782 |
| 70691-5 | 04055977256871 |
| 70691-4 | 07790788052799 |