Fortfahren mit
69453-M
Kompetente HMS174(DE3)-Zellen – Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Synonym(e):
DE3 Competent Cells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.4 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 164,00
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 290,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
€ 164,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kompetente HMS174(DE3)-Zellen – Novagen, HMS174 strains provide high transformation efficiencies and the recA mutation in a K-12 background. Strain may stabilize certain target genes whose products may cause the loss of the DE3 prophage.
biological source
Escherichia coli
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >5×106 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Genotyp: F-recA1 hsdR(rK12- mK12+) (DE3) (Rif R)
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
HMS174-Stämme bieten die recA-Mutation in einem K-12-Hintergrund. Wie BLR können diese Stämme bestimmte Zielgene stabilisieren, deren Produkte den Verlust des DE3-Prophagen verursachen können.
DE3 weist darauf hin, dass der Wirt ein Lysogen von λDE3 ist und daher eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerase-Gens enthält, das durch den lacUV5-Promoter kontrolliert wird. Solche Stämme eignen sich zur Herstellung von Protein aus Zielgenen, die in pET-Vektoren kloniert werden, wobei IPTG als Induktor verwendet wird.
HMS174-Stämme bieten eine hohe Transformationseffizienz und die recA-Mutation in einem K-12-Hintergrund. Der Stamm kann bestimmte Zielgene stabilisieren, deren Produkte den Verlust des DE3-Prophagen verursachen können.
Other Notes
0,4 ml1 mlKomponente
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlKompetente HMS174(DE3)-Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•2 ng2 ngTest-Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
69452-M6945469451-M
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
69453-304055977274394
69453-404055977274400