Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 0.4 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 174,00 | |
| 1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 303,00 |
Über diesen Artikel
€ 174,00
Produktname
Kompetente HMS174-Zellen – Novagen, HMS174 strains provide high transformation efficiencies and the recA mutation in a K-12 background. Strain may stabilize certain target genes whose products may cause the loss of the DE3 prophage.
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >5×106 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Other Notes
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlKompetente HMS174-Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•10 µl10 µlTest-Plasmid
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli |
| growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension |
| morphology rod shaped | morphology rod shaped | morphology rod shaped | morphology rod shaped |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 69452-4 | 04055977274387 |
| 69452-3 | 04055977274370 |