Fortfahren mit
69450-M
BL21(DE3)-Kompetente Zellen – Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Synonym(e):
BL21 strain
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.4 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 164,00
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
€ 164,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
BL21(DE3)-Kompetente Zellen – Novagen, BL21(DE3) is a chemically competent E. coli cell suitable for transformation and high level protein expression using a T7 RNA polymerase-IPTG induction system.
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >2×107 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
BL21(DE3) ist eine chemisch kompetente E.-coli-Zelle, die sich für die Transformation und Proteinexpression auf hohem Niveau unter Verwendung eines T7-RNA-Polymerase-IPTG-Induktionssystems eignet.
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier zu finden.
Eine gängige Methode zur Transformation von DNA-Plasmiden in E. coli ist die Verwendung von chemisch kompetenten Zellen. Obwohl kompetente Zellen im Labor präpariert werden können, sind die von Novagen präparierten kompetenten Zellen effizienter, einfacher reproduzierbar und zweckmäßiger. Novagen bietet die größte Auswahl an für die Proteinexpression verfügbaren kompetenten Zellen. Jeder kompetente Zellstamm von Novagen wird auf Phänotyp und Reinheit überprüft und bei jedem dieser kompetenten Zellstämme ist die Transformationseffizienz garantiert.
T7-Expressionsstämme sind Lysogene des Bakteriophagens DE3, worauf die Angabe (DE3) hinweist. Diese Wirte tragen eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerase-Gens unter der Kontrolle des Promotors lacUV5. Solche Stämme eignen sich zur Herstellung von Protein aus Zielgenen, die in geeignete T7-Expressionsvektoren kloniert werden, wobei IPTG als Induktor verwendet wird.
BL21 ist seit seiner Einführung im Jahr 1990 der Goldstandard für die Proteinexpression. Da BL21 und seine Derivate einen Mangel an Ion- und ompT-Proteasen haben, eignen sie sich ideal für viele Anwendungen.
Other Notes
0,4 mL1 mLKomponente
•2 × 0,2 mL5 × 0,2 mLBL21(DE3) Kompetente Zellen
•2 × 2 mL4 × 2 mLSOC-Medium
•2 ng2 ngTest-Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
This product is sold for internal research use only. Any commercial use of this product, its components, and/or any derivatives thereof (including but not limited to proteins produced using the product or its components) (together and hereinafter the “EMD Product”) requires signature of a written commercial use agreement with EMD Millipore Corporation or its successor-in-interest. Commercial use shall include but not be limited to: (1) use of the EMD Product to manufacture products for sale to third parties; (2) use of the EMD Product to provide services, information, or data to third parties in exchange for consideration; (3) use of the EMD Product for therapeutic, diagnostic or prophylactic purposes (including as part of a device, chip, assay or other product); or (4) resale of the EMD Product, whether or not such EMD Product is resold for research use. Nothing contained herein shall be deemed to represent or warrant that additional third party rights are not required for use of the EMD Product. Please direct any questions on these use restrictions to: [email protected].
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
70235-M6944969451-M
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Kolonie-PCR-Reagenzien und unser Kolonie-PCR-Protokoll mit REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ und JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ Reagenzien.
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
Verwandter Inhalt
Allison M Lynch et al.
Current biology : CB, 32(23), 5189-5199 (2022-11-18)
LIM-domain-containing repeat (LCR) proteins are recruited to strained actin filaments within stress fibers in cultured cells,1,2,3 but their roles at cell-cell junctions in living organisms have not been extensively studied. Here, we show that the Caenorhabditis elegans LCR proteins TES-1/Tes
Jiaqi Zhang et al.
International journal of molecular sciences, 25(2) (2024-01-23)
Biofilm dispersal contributes to bacterial spread and disease transmission. However, its exact mechanism, especially that in the pathogen Mycobacterium tuberculosis, is unclear. In this study, the cellulase activity of the M. tuberculosis Rv0062 protein was characterized, and its effect on
David P Klebl et al.
Structure (London, England : 1993), 28(11), 1238-1248 (2020-08-20)
A host of new technologies are under development to improve the quality and reproducibility of cryoelectron microscopy (cryoEM) grid preparation. Here we have systematically investigated the preparation of three macromolecular complexes using three different vitrification devices (Vitrobot, chameleon, and a
Global Trade Item Number
SKUGTIN
69450-304055977274332
69450-404055977274349