Fortfahren mit
691400
Zebularin – CAS 3690-10-6 – Calbiochem
≥95% (HPLC), cytidine deaminase inhibitor, solid
Synonym(e):
Zebularin – CAS 3690-10-6 – Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 458,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 208,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Zebularin – CAS 3690-10-6 – Calbiochem, A cell-permeable chemically stable cytidine analog that displays antitumor properties.
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
DMSO: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N2(C=CC=NC2=O)C1OC(C(C1O)O)CO
InChI
1S/C9H12N2O5/c12-4-5-6(13)7(14)8(16-5)11-3-1-2-10-9(11)15/h1-3,5-8,12-14H,4H2
InChI key
RPQZTTQVRYEKCR-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein chemisch stabiles Cytidin-Analogon, das Anti-Tumor-Eigenschaften aufweist. Wirkt als übergangszustandsanaloger Inhibitor der Cytidin-Desaminase durch Bindung an das aktive Zentrum in Form kovalenter Hydrate. Außerdem hemmt es nachweislich die DNA-Methylierung und das Tumorwachstum sowohl in vitro als auch in vivo.
Ein zellpermeables, chemisch stabiles Cytidin-Analogon mit Anti-Tumor-Eigenschaften. Wirkt als übergangszustandsanaloger Inhibitor der Cytidin-Desaminase durch Bindung an das aktive Zentrum in Form kovalenter Hydrate. Außerdem hemmt es nachweislich die DNA-Methylierung und das Tumorwachstum sowohl in vitro als auch in vivo.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Cytidin-Desaminase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Es kann eine leichte Erwärmung erforderlich sein, um eine vollständige Solubilisierung zu erreichen.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Aus Katalog:
Beschr.- Feld „zellpermeabel“ hinzugefügt
Other Notes
Cheng, J.C., et al. 2004. Cancer Cell6, 151.
Cheng, J.C., et al. 2003. J. Natl. Cancer Inst.95, 399.
Zhou, L., et al. 2002. J. Mol. Biol.321, 591.
Barchi, J.J., Jr., et al. 1992. J. Org. Chem.57, 536.
Frick, L., et al. 1989. Biochemistry28, 9423.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
189406Z4775220467
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL
solubility
DMSO: 16 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
691400-10MG04055977225105
691400-25MG04055977225112