Wichtige Dokumente
220467
Sigma-Aldrich
2-Chlor-2′-desoxyadenosin
A deoxyadenosine analog that displays strong antileukemic and immunosuppressive activity.
Synonym(e):
2-Chlor-2′-desoxyadenosin
Größe auswählen
10 MG
€ 83,60
€ 83,60
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 83,60
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12ClN5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 83,60
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 2337
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1nc2[n](cnc2c(n1)N)[C@@H]3O[C@@H]([C@H](C3)O)CO
InChI
1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
InChIKey
PTOAARAWEBMLNO-KVQBGUIXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein Desoxyadenosin-Analogon, das eine starke Antileukämie- und immunsuppressive Wirkung aufweist. Es leitet außerdem die Apoptose in chronische lymphatische Leukämie-Zellen (CLL) ein.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Antileukämie- und immunsuppressive Wirkung
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich & Karzinogen / Teratogen (E)
Sonstige Hinweise
Bellosillo, B., et al. 1997. Blood 89, 3378; Bryson, H.M. und Sorkin, E.M. 1993. Drugs 46, 872.
Robertson, L.E., et al. 1993. Blood81, 143.
Carson, D.A., et al. 1988. Adv. Enzyme Regul. 27, 395.
Carson, D.A., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 81, 2232.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable