Fortfahren mit
69069
Cleavage Control Protein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,70
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
€ 86,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
The Cleavage Control Protein is used to monitor performance of either thrombin or enterokinase cleavage conditions. The 48 kDa protein is cleaved into 2 fragments or cleaved by , which are easily visualized by SDS-PAGE. Thrombin cleavage results in fragments of 35 kDa and 13 kDa, and Enterokinase cleavage results in fragments of 32 kDa and 16 kDA.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
539215236603371768
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
69069-304055977259520