Fortfahren mit
236603
C-reaktives Protein, menschliches Serum, hohe Reinheit
C-Reactive Protein, Human Serum, High Purity, CAS 9007-41-4, is a major acute-phase plasma protein. Useful as a calibration standard for assays of CRP and as an antigen for production of antisera.
Synonym(e):
C-reaktives Protein, menschliches Serum, hohe Reinheit, CRP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
liquid
Assay:
≥99% (SDS-PAGE)
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2603
assay
≥99% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−70°C
General description
Keine Reaktion bei ODD- und Laurell-Elektroimmunassay gegen polyvalentes Antiserum für normales menschliches Serum, Antiserum für gepoolte Ergussflüssigkeiten und monospezifisches Antiserum für menschliches IgG.
Molekulare Masse 23.000 (Monomer); 115.000 (Pentamer).
Natives C-reaktives Protein aus menschlichen Serum, hochgradig aufgereinigt. CRP ist ein wichtiges Akutphasen-Plasmaprotein, das bei Patienten mit Akutphasen-Erkrankungen drastisch erhöht ist. Besteht aus fünf identischen, nicht kovalent verknüpften Untereinheiten. Weist eine Ca2+-abhängige Bindung an eine Vielzahl von Substraten auf. Wichtig bei der Diagnose rheumatoider Arthritis. Für immunologische Studien geeignet. Im gereinigten Zustand und im Plasma aggregiert die monomere Form (molekulare Masse von ~ 21 kDa) als zyklisches Pentamer. Zur Verwendung als Kalibrierungsstandard für CRP-Assays, strukturelle und funktionale Untersuchungen und als Antigen zur Produktion von Antiseren vorgesehen.Mittels Elektroimmunassay gemäß WHO-Referenzstandard oder gleichwertigem Standard kalibriert.
Physical form
In 140 mM NaCl, 10 mM Tris, 2 mM CaCl₂;, 0.1% NaN₃;, pH 8.0.
Preparation Note
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °;C).
Other Notes
Paffen, E., et al. 2004. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol.24, 975.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
236600MSST0021MSST0022
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
description
Merck USA index - 14, 2603
description
Merck USA index - 14, 2603
description
-
description
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
236603-100UG04055977217186