Fortfahren mit
69041
Kompetente B834(DE3)-Zellen – Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Synonym(e):
Competent cells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
0.4 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 194,00
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 290,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Biological source:
Escherichia coli
Growth mode:
adherent or suspension
Morphology:
rod shaped
Manufacturer/tradename:
Novagen®
€ 194,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kompetente B834(DE3)-Zellen – Novagen, B834 is the parental strain for BL21. These hosts are methionine auxotrophs and allow high specific activity labeling of target proteins with 35S-methionine and selenomethionine for crystallography.
biological source
Escherichia coli
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >2×106 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
B834 ist der Elternstamm für BL21 (1). Diese protease-defizienten Wirte sind Methionin-Auxotrophe und ermöglichen eine hochspezifische Markierung von Zielproteinen mit 35S-Methionin und Selenomethionin für die Kristallographie (2).
DE3 weist darauf hin, dass der Wirt ein Lysogen von λDE3 ist und daher eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerase-Gens enthält, das durch den lacUV5-Promoter kontrolliert wird. Solche Stämme eignen sich zur Herstellung von Protein aus Zielgenen, die in pET-Vektoren kloniert werden, wobei IPTG als Induktor verwendet wird.
Genotyp: F-ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm met (DE3)
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
B834 ist der Elternstamm für BL21. Diese Wirte sind Methionin-Auxotrophe und ermöglichen eine hochspezifische Markierung von Zielproteinen mit 35S-Methionin und Selenomethionin für die Kristallographie.
Other Notes
1. Wood, W. B. (1966) J. Mol. Biol. 16, 118–133.
2. Leahy, D. J., Hendrickson, W. A., Aukhil, I., and Erickson, H. P. (1992) Science 258, 987–991.
0,4 ml1 mlKomponente
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlKompetente B834(DE3)-Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•2 ng2 ngTest-Plasmid
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
69042-M6995670911
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
growth mode
adherent or suspension
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
morphology
rod shaped
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Alison B Hickman et al.
eLife, 9 (2020-01-09)
Key to CRISPR-Cas adaptive immunity is maintaining an ongoing record of invading nucleic acids, a process carried out by the Cas1-Cas2 complex that integrates short segments of foreign genetic material (spacers) into the CRISPR locus. It is hypothesized that Cas1
Simon Sander et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 31(6), e4320-e4320 (2022-06-01)
Transient receptor potential melastatin 2 (TRPM2) is a Ca2+ -permeable, nonselective cation channel involved in diverse physiological processes such as immune response, apoptosis, and body temperature sensing. TRPM2 is activated by ADP-ribose (ADPR) and 2'-deoxy-ADPR in a Ca2+ -dependent manner.
Agata Butryn et al.
eLife, 7 (2018-10-06)
Swi2/Snf2 ATPases remodel protein:DNA complexes in all of the fundamental chromosome-associated processes. The single-subunit remodeler Mot1 dissociates TATA box-binding protein (TBP):DNA complexes and provides a simple model for obtaining structural insights into the action of Swi2/Snf2 ATPases. Previously we reported
Global Trade Item Number
SKUGTIN
69041-304055977259711
69041-404055977259728
Questions
  1. Is this strain protease-free? If no what all proteases are present in it?
    1 answer
    1. This product is derived from a B strain deficient in Lon and OmpT proteases. B834, a protease-deficient host is a methionine auxotroph and allows high specific activity labeling of target proteins with 35S-methionine and selenomethionine for crystallography.
      Please see the link below to access the User Guide for this product:
      https://www.emdmillipore.com/US/en/product/B834DE3-Competent-Cells-Novagen,EMD_BIO-69041#anchor_USP