Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.4 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 178,00 |
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 295,00 |
Über diesen Artikel
€ 178,00
Produktname
Kompetente B834(DE3)pLysS-Zellen – Novagen, B834 host strains are methionine auxotrophs that allows high specific activity labeling of target proteins with 35S-methionine. T7 lysozyme expression suppresses basal T7 expression.
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
growth mode
adherent or suspension
morphology
rod shaped
technique(s)
microbiological culture: suitable
cell transformation
transformation efficiency: >2×106 cfu/μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
DE3 weist darauf hin, dass der Wirt ein Lysogen von λDE3 ist und daher eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerase-Gens enthält, das durch den lacUV5-Promoter kontrolliert wird. Solche Stämme eignen sich zur Herstellung von Protein aus Zielgenen, die in pET-Vektoren kloniert werden, wobei IPTG als Induktor verwendet wird.
pLysS-Stämme exprimieren T7-Lysozym, das die basale Expression von T7-RNA-Polymerase vor der Induktion weiter unterdrückt, wodurch die pET-Rekombinanten, welche Zielproteine codieren, die das Zellwachstum und die Zellviabilität beeinflussen, stabilisiert werden.
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Features and Benefits
- Ermöglicht die 35S-Methionin- oder Selenomethionin-Markierung für kristallographische Studien
- lon- und ompT-Proteasen fehlen
- Garantierte Transformationseffizienz von >2x106 cfu/μg
- Volumen von 0,2 ml; jedes Fläschchen kann für 10 x 20μL Transformationen verwendet werden
- Unter Anwendung einer optimierten chemischen Methode hergestellt
Other Notes
2. Leahy, D. J., Hendrickson, W. A., Aukhil, I., and Erickson, H. P. (1992) Science 258, 987–991.
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlKompetente B834(DE3)pLysS-Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•2 ng2 ngTest-Plasmid
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description B834 host strains are methionine auxotrophs that allows high specific activity labeling of target proteins with 35S-methionine. T7 lysozyme expression suppresses basal T7 expression. | description B834 is the parental strain for BL21. These hosts are methionine auxotrophs and allow high specific activity labeling of target proteins with 35S-methionine and selenomethionine for crystallography. | description BLR is a recA derivative of BL21 that improves plasmid monomer yields and may help stabilize target plasmids containing repetitive sequences. T7 lysozyme expression suppresses basal T7 expression. | description Origami B host strain derived from a lacZY mutant of BL21 to enable precise control of expression levels using IPTG. T7 lysozyme expression suppresses basal T7 expression. |
| growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension | growth mode adherent or suspension |
| biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli | biological source Escherichia coli |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| morphology rod shaped | morphology rod shaped | morphology rod shaped | morphology rod shaped |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?