Fortfahren mit
682151
Xanthinoxidase, Buttermilch
Native xanthine oxidase from bovine milk. Complex metalloprotein that catalyzes oxidative hydroxylation of a variety of aromatic heterocycles and simple aldehydes. Catalyzes the oxidation of xanthine to uric acid.
Synonym(e):
Xanthinoxidase, Buttermilch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
50 U
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥0.4 units/mg protein
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
RTECS - RQ8455000
form
liquid
specific activity
≥0.4 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Native Xanthinoxidase aus Buttermilch. Komplexes Metalloprotein, das die oxidative Hydroxylierung einer Vielzahl von aromatischen Heterozyklen und einfachen Aldehyden katalysiert. Es katalysiert die Oxidation von Xanthin zu Harnsäure.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
Kristalline Suspension in 60%igem Ammoniumsulfat.
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die bei 25 °C und einem pH-Wert von 7,5 pro Minute 1,0 µmol Xanthin in Harnsäure umwandelt.
McWhirter, R.B. and Hille, R. 1991. J. Biol. Chem.266, 23724.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
X187510110434001X4500
specific activity
≥0.4 units/mg protein
specific activity
≥0.4 units/mg protein
specific activity
~1 units/mg protein (At 25 °C with xanthine as the substrate.)
specific activity
≥0.8 units/mg protein
form
liquid
form
ammonium sulfate suspension
form
suspension
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
do not freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xanthinoxidase, Buttermilch
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
682151-50U04055977225327
682151-10U04055977225310