Fortfahren mit
673000
Vacuolin-1 – CAS 351986-85-1 – Calbiochem
≥95% (HPLC), solid, lysosome inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Vacuolin-1 – CAS 351986-85-1 – Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H24IN7O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
577.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 180,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Vacuolin-1 – CAS 351986-85-1 – Calbiochem, A cell-permeable triazine based compound that inhibits Ca2+-dependent fusion of lysosomes with the plasma membrane and the release of lysosomal content, without affecting enlargeosomes or other membrane-bound organelles.
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1cc(ccc1)\C=N\Nc2nc(nc(n2)N(c5ccccc5)c4ccccc4)N3CCOCC3
InChI
1S/C26H24IN7O/c27-21-9-7-8-20(18-21)19-28-32-24-29-25(33-14-16-35-17-15-33)31-26(30-24)34(22-10-3-1-4-11-22)23-12-5-2-6-13-23/h1-13,18-19H,14-17H2,(H,29,30,31,32)/b28-19+
InChI key
JMEJTSRAQUFNOP-TURZUDJPSA-N
General description
Eine zellpermeable Verbindung auf Triazinbasis, die die Ca2+-abhängige Exozytose von Lysosomen hemmt, die durch Ionomycin oder eine Verletzung der Plasmamembran induziert wird. Sie beeinflusst nicht den Wiederverschließungsprozess und die Exozytose von Enlargeosomen. Außerdem wird weder der Aufbau des Aktin- oder Tubulin-Zytoskelett-Netzwerks noch der Membranverkehr entlang des konstitutiven Weges vom ER zur Plasmamembran gestört.
Eine zellpermeable Verbindung auf Triazinbasis, die die Ca2+-abhängige Fusion von Lysosomen mit der Plasmamembran und die Freisetzung des lysosomalen Inhalts hemmt, ohne die Enlargeosomen oder andere membrangebundene Organellen zu beeinflussen. Weder der Aufbau des Aktin- oder Tubulin-Zytoskelett-Netzwerks noch der Membranverkehr entlang des konstitutiven Weges vom ER zur Plasmamembran wird gestört.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Ca2+-abhängige Fusion von Lysosomen mit der Plasmamembran
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
361540260964373210
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wanlu Du et al.
Cell reports, 37(3), 109848-109848 (2021-10-24)
During tumor progression, lysosome function is often maladaptively upregulated to match the high energy demand required for cancer cell hyper-proliferation and invasion. Here, we report that mucolipin TRP channel 1 (TRPML1), a lysosomal Ca2+ and Zn2+ release channel that regulates
Global Trade Item Number
SKUGTIN
673000-10MG04055977183511