Fortfahren mit
6540-M
L-Tryptophan, CAS-Nr. 73-22-3, Calbiochem
Synonym(e):
L-Tryptophan, CAS-Nr. 73-22-3, Calbiochem, Trp
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.23
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160406
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
RTECS - YN6130000
Merck USA index - 14, 9797
Quality Level
assay
≥98.5% (titration)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
cation traces
heavy metals: ≤0.0015%
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
General description
Für die menschliche Entwicklung essentielle Aminosäure. Vorläufer von Serotonin.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.08396PHR11761.08374
form
crystalline solid
form
solid
form
-
form
solid
assay
≥98.5% (titration)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
solubility
water: 1 mg/mL
solubility
10 g/L
solubility
-
solubility
10 g/L
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
100
cation traces
heavy metals: ≤0.0015%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
6540-100GM04055977184563