Fortfahren mit
1.08396
L-Tryptophan
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Synonym(e):
L-Tryptophan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 6.750,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.23
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-795-6
MDL number:
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
potency
16000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
solubility
10 g/L
bulk density
400 kg/m3
application(s)
parenterals
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1)CC(N)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
General description
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Produkten für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die Produktion erfolgt unter Einhaltung der MQ-500-Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unsere Rohmaterialien werden im Rahmen unseres EMPROVE®-Programms mit EMPROVE®-Dossiers geliefert. Diese enthalten umfassende, aktuelle Dokumentation, damit Sie regulatorische Herausforderungen bewältigen, Risiken verwalten und Ihre Fertigungsprozesse verbessern können.
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2610000PHR1176108374
Tryptophan European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T2610000
Tryptophan
description
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
for biochemistry
application(s)
parenterals
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
-
agency
traceable to Ph. Eur. T2610000, traceable to USP 1700501
agency
-
form
solid
form
-
form
-
form
solid
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
bulk density
400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
400 kg/m3
solubility
10 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
10 g/L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tryptophan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung