Fortfahren mit
625625
Trehalose, Dihydrat, CAS-Nr. 6138-23-4, Calbiochem
Non-reducing disaccharide which yields 2 moles of D-glucose upon acid hydrolysis. Inhibits polyglutamine-mediated protein aggregation both in vivo and in vitro.
Synonym(e):
Trehalose, Dihydrat, CAS-Nr. 6138-23-4, Calbiochem, 1-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-Glucopyranosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.33
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Merck USA index - 14, 9580
Quality Level
assay
≥97.5% (by Assay)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: 100 mg/mL
cation traces
Fe: <5 ppm, heavy metals: <10 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO.O.O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
General description
Nicht-reduzierendes Disaccharid, das bei saurer Hydrolyse 2 Mol D-Glucose ergibt. Zeigt in In-vivo- und In-vitro-Modellen von Schlaganfall Neuroprotektion. Die orale Verabreichung von Trehalose verlängert nachweislich die Lebenserwartung in einem Modell der Huntington-Krankheit bei Mäusen. Es ist auch bekannt, dass es sich in osmotisch gestressten Bakterienzellen anreichert und vor den negativen Auswirkungen der Dehydrierung schützt.
Nicht-reduzierendes Disaccharid, das bei saurer Hydrolyse 2 Mol D-Glucose ergibt. Zeigt in In-vivo- und In-vitro-Modellen von Schlaganfall Neuroprotektion. Die orale Verabreichung von Trehalose verlängert nachweislich die Lebenserwartung in einem Modell der Huntington-Krankheit bei Mäusen. Es ist auch bekannt, dass es sich in osmotisch gestressten Bakterienzellen anreichert und vor den negativen Auswirkungen der Dehydrierung schützt. Es wird berichtet, dass es den Zusammenbruch des Myoglobins verhindert und seine innere Mobilität erhält.
Other Notes
Sarkar, S., et al. 2007. J. Biol. Chem. In press.
Tanaka, M., et al. 2004. Nat. Med.10, 148.
Sastry, G.M. and Agmon, N. 1997. Biochemistry 36, 7097.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T0167T9449T9531
assay
≥97.5% (by Assay)
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
solubility
water: 100 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
cation traces
Fe: <5 ppm, heavy metals: <10 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
625625-1KG04055977262728
625625-50GM07790788051976
Questions
  1. Can I use it as a carrier in reconstitution of cytokine, and use it for in vivo treatment into mouse?
    1 answer
    1. 625625 is a research use reagent that is not provided sterile. It will be up to the user to determine its suitability for in vivo use.