Fortfahren mit
T0167
D-(+)-Trehalose Dihydrat
from Saccharomyces cerevisiae, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99%
Synonym(e):
α,α-Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 487,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.33
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-739-6
Beilstein/REAXYS Number:
5322018
MDL number:
€ 96,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
Saccharomyces cerevisiae
product line
BioReagent
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
General description
Trehalose ist ein überall in der Natur anzutreffendes nicht reduzierendes Disaccharid. Es wird als Konservierungsmittel für Lebensmittel und zum Erhalt von Enzymen, Impfstoffen, Zellen und vielen anderen Molekülen verwendet. In wirbellosen Tieren ist Trehalose als Hämolymphzucker vorhanden.
Application
D-(+)-Trehalosedihydrat wird beim Einfrieren von Kaninchen-Oozyten (langsame Einfriermethode) verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Solid Surface Vitrification (SSV) von in vitro gereiften Oozyten eingesetzt. Ist für den Einsatz in einer Vielzahl von Zellgefriermedien als Kälteschutzmittel geeignet.
Biochem/physiol Actions
Trehalose ist für die Embryogenese, den Kohlenstoff-Stoffwechsel, die Photosynthese und die Pflanzenblüte von wesentlicher Bedeutung. Es existiert vornehmlich unter den Spezies, die die Anhydrobiose (ein Leben ohne Wasser) unterstützen. Es dient als Kohlenhydratreserve in Mikroorganismen und schützt diese vor nachteiligen Bedingungen wie Wärme, Kälte, Dehydration, Austrocknung und Oxidation. Trehalose wirkt als chemisches Chaperon mit Auswirkungen auf die Proteinfaltung. Sie verhindert bekanntermaßen die Amyloiderzeugung und die Anhäufung von β-Amyloid in vitro. Ein ähnlicher Effekt der Trehalose wurde mit der Huntingtin-Proteinbindung beobachtet. Folglich könnte sie als Schutzmittel bei der Alzheimer- und Huntington-Krankheit eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9531T9449T5251
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC)
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
Manihot esculenta root (Cassava)
biological source
Saccharomyces cerevisiae
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, PCR: suitable, cell based assay: suitable, cryopreservation: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, cryopreservation: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Trehalose Dihydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. What is the average particle size in microns or particle mesh size for this product, please? This is important for my research work.
    1 answer
    1. The particle size of this product is not determined.
      Helpful?
  2. We would like to dissolve trehalose in water in bulk and store it. Does dissolved trehalose loose its stability after an extended storage time? Which storage temperature would you recommend?
    1 answer
    1. The solution stability and storage of this product has not been tested, however other commercial sources offer 1M Trehalose solutions that are stored at ambient temperature or refrigerated (filter-sterilized). Trehalose is added to several of less stable protein preparations as a carrier and/or cryoprotectant. An example would be EGFR, E2645. This lyophilized product contains 10% Trehalose. Upon reconstitution the product can be stored for up to 1 year at -70 deg C. Given the information above, Trehalose may be quite stable in solution.
      Helpful?
  3. Can solutions of Product T0167, D-(+)-Trehalose dihydrate, be autoclaved?
    1 answer
    1. Do not autoclave. It is best to sterile filter solutions.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Can Product T0167, D-(+)-Trehalose dihydrate, be used as a substitute for protein in a freezing media?
    1 answer
    1. Yes, it should work as a substitute for protein in a freezing media.  It is commonly used at a final concentration of 5% (50 mg/mL).  Alternatively, one could use methylcellulose.
      Helpful?
  6. Do we have information of any fluorescent impurities in Product T0167, D-(+)-Trehalose dihydrate?
    1 answer
    1. This product is not tested for the presence or absence of fluorescent impurities.