Fortfahren mit
616371
Aprotinin, Rind, rekombinant, Nicotiana sp., tierversuchsfrei, CAS-Nr. 9087-70-1, Calbiochem
recombinant, expressed in Nicotiana, heat and acid-stable competitive, reversible inhibitor of serine proteases
Synonym(e):
Aprotinin, Rind, rekombinant, Nicotiana sp., tierversuchsfrei, CAS-Nr. 9087-70-1, Calbiochem, Pankreas-Trypsin-Inhibitor, Trypsin-Kallikrein-Inhibitor, Kallikrein-Trypsin-Inaktivator, Antikrein, Basischer Pankreas-Trypsin-Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 93,40
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 268,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C284H432N84O79S7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
6511.44
UNSPSC Code:
12352202
EC Index Number:
2329949
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (SDS-PAGE)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
€ 93,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in Nicotiana
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 757
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
powder
specific activity
≥5.0 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S1SCC2NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C5NC(=O)C(NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C9N(CCC9)C(=O)CNC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C%11N(CCC%11)C(=O
InChI key
ZPNFWUPYTFPOJU-UHFFFAOYSA-N
General description
Rekombinantes, bovines Aprotinin wird ohne tierische Bestandteile geliefert. Aprotinin ist ein kompetitiver, reversibler Inhibitor der proteolytischen und esterolytischen Aktivität. Ein relativ hitze- und säurestabiler Serinprotease-Inhibitor. Bildet einen engen Komplex und blockiert das aktive Zentrum des Enzyms. Wirksam bei Konzentrationen, die äquimolar mit Protease sind. Hemmt mehrere Proteasen, einschließlich Gerinnungsfaktoren in der Vorphase der Blutgerinnung, Gewebe- und leukozytäre Proteinasen, Chymotrypsin, Trypsin (Kd = 5 x 10-14 M), Plasmin (Kd = 2,3 x 10-10 M) und Kallikrein (Kd = 1 x 10-7 M). Zu den Proteasen, die von Aprotinin nicht gehemmt werden, gehören Faktor Xa, Thrombin, Pepsin, Papain und die Carboxypeptidasen A und B. Nützlich für die Proteinreinigung und zur Verlängerung der Lebensdauer von Zellen in Kulturen durch Verhinderung proteolytischer Schäden.
Biochem/physiol Actions
Kd = 5 x 10–14 M, 2,3 x 10–10 M, 1 x 10–7 M gegen Trypsin, Plasmin bzw. Kallikrein
Primäres Ziel
Chymotrypsin
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: nein
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
Enthält keine Bestandteile tierischen Ursprungs.
Other Notes
Deutscher, M.P., et al. 1990. Methods Enzymol.182, 83.
Eine TIU (Trypsin Inhibitory Unit) ist definiert als die Menge an Aprotinin oder Produkt oder Inhibitor, die die Aktivität von 2 Trypsin-Einheiten um 50 % verringert, wobei eine Trypsin-Einheit 1 µmol BAPNA pro Minute bei 25 °C, pH 7,8 hydrolysiert.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6279A1153SRE0050
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
1-3 mg/mL protein (biuret)
form
powder
form
saline solution
form
lyophilized powder
form
saline solution
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
400
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
dry at room temperature, protect from light at room temperature
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pietri Puustinen et al.
Autophagy, 16(10), 1871-1888 (2020-01-28)
Macroautophagy/autophagy is a central component of the cytoprotective cellular stress response. To enlighten stress-induced autophagy signaling, we screened a human kinome siRNA library for regulators of autophagic flux in MCF7 human breast carcinoma cells and identified the catalytic subunit of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
616371-1MG04055977262919
616371-5MG04055977262933
616371-25MG04055977262926