Fortfahren mit
6.08685
Xylole
Synonym(e):
Xylol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H4(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352002
Bp:
137-140 °C (lit.)
Vapor pressure:
18 mmHg ( 37.7 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
18 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Level
expl. lim.
7 %
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
137-140 °C (lit.)
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
InChI key
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xylole
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
77.0 °F
flash_point_c
25 °C