Fortfahren mit
6073
Schiff Reagent, Hotchkiss-McManus
Harleco® (For Microscopy (contains C.I. Basic Red 9))
Synonym(e):
P.A.S.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116121
form
liquid
Quality Level
manufacturer/tradename
Harleco® (For Microscopy (contains C.I. Basic Red 9))
mp
-0.1 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
HARLECO® For PAS staining
Application
HARLECO® For PAS staining
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
For P.A.S. Reaction. May be used as replacement for Schiff Reagent in the PAS Kit.
Legal Information
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
569-61-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
129623-10G04061838726414
6073-7104061839405035
HLMIR214604061836729325
HLTUD214604061836057176