Fortfahren mit
3952016
Schiff-Reagens
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 93,20
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352106
Form:
solution
€ 93,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
<2.0
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Für die Verwendung im Sigma Periodsäure-Färbung Verfahren 395. Das Kit ist für den Einsatz mit Blut, Knochenmark, Gewebe Tupfpräparaten oder Routine Gewebeschnitten bestimmt.
Other Notes
Pararosanilin, 1% and Natriumhydrogensulfit, 4%, in Salzsäure, 0.25 mol/L
Verwenden Sie Sigma Reagens S5133 für die Färbung von Glykoproteinen ??in Polyacrylamidgelen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
38081456000011945
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
-
pH
<2.0
pH
-
pH
-
pH
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
food and beverages
general analytical
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schiff-Reagens
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
569-61-9 + 7647-01-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Schiff試薬ですが英語の説明書(procedure-395-pas-ug-mk.pdf)では2~8℃で保管となっており、各種染色マニュアルなどとも一致していますが、実際のSchiff試薬瓶(日本で販売されている)には室温保存となっていると思います。これは間違いではないでしょうか?
    1 answer
    1. Product 3952016 was introduced in the late 1970s or early 1980s, solution stability studies were set up. If was determined over time that solutions stored at 2-8°C gave better staining performance.
      Schiff's Reagent stored at room temperature will often not list a color specification for the solution. Product 3952016 will list an appearance specification for color as colorless with a possible faint blue hue. There are other Schiff's reagent available from our website that are stored at room temperature. Product 102572 does not have a color specification for the solution but it does have a specification for SO2. A good Schiff's Reagent should have a smell of rotten eggs due to the presence of SO2 Solutions stored cooler will maintain higher levels of gases as compared to solutions stored at higher temperature. For example: fish kills are common in lakes and rivers when the water temperature becomes to high and available oxygen levels are low. Keeping solutions cooler will results in higher levels of dissolved gases in the Schiff's solution.
      Storage at room temperature is not universal by any means. There are certainly plenty of internet sites that will suggest storage at 2-8°C. But if the Schiff's Reagent is stored at 2-8°C, the solution should be allowed to reach room temperature before staining is performed. It is for ease of use that some companies continue to recommend room temperature storage. There are users that will keep the stock bottle at room temperature but keep a working aliquot at room temperature for daily use. As the solution weakens with time, the solution is discarded and a new aliquot is used for staining. The working solution should never be returned to the stock bottle.
      Helpful?
  2. Does the quality of the product get affected when the Schiff's solution arrives frozen?
    1 answer
    1. In most cases freezing Schiff's solution is not an issue. Freezing Schiff's solution and noticing white precipitate upon thawing requires a complaint and no-charge replacement due to leucopararosaniline crystals, indicating poor staining quality. A solution without white precipitate is suitable. The solution's suitability for use lies in its performance.