Fortfahren mit
T6884
Thrombin aus Humanplasma
lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Synonym(e):
Faktor IIa
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
250 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 305,00
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 778,00
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.120,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-648-7
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Biological source:
human plasma
€ 147,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0003
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
mol wt
37.4 kDa
impurities
HIV and HBsAg, source material tested negative
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... F2(2147)
General description
Thrombin ist die finale Koagulationsprotease bezüglich der Hämostase mit koagulationsfördernder und koagulationshemmender Wirkung.
Thrombin wird durch die proteolytische Spaltung von inaktivem Prothrombin in der Leber gewonnen. Es handelt sich um ein Glycoprotein mit vier strukturellen Domänen: die 10 γ-carboxylierte Glutaminsäure enthaltende Gal-Domäne, zwei Kringle-Domänen und die Trypsin-ähnliche Serinprotease-Domäne. Das Prothrombin-Gen ist auf dem humanen Chromosom 11p11.2 lokalisiert.
Application
Thrombin wird für die stellenspezifische Spaltung von rekombinanten Fusionsproteinen mit einer zugänglichen Thrombin-Erkennungsstelle zum Entfernen von Affinitäts-Tags verwendet.
Thrombin aus menschlichem Plasma wird verwendet:
  • für die Präparation von Fibringelen zur Beurteilung der Morphologie von humanen Knochenmarkstromazellen (hBMSC),
  • für die Thrombozytenaktivierung,
  • zur Beurteilung der Integrität von Endothelzell (EZ)-Monoschichten
Biochem/physiol Actions
Serinprotease, die selektiv Arg-Gly-Bindungen in Fibrinogen spaltet, um Fibrin und Fibrinopeptide A und B zu bilden.
Thrombin wird für die stellenspezifische Spaltung von rekombinanten Fusionsproteinen mit einer zugänglichen Thrombin-Erkennungsstelle zum Entfernen von Affinitäts-Tags verwendet. Thrombin wurde in einer Studie zur Untersuchung des Protein C-Wegs bei der intestinalen Barrierefunktion eingesetzt. [1]
Die Hauptfunktion von Thrombin besteht in der Spaltung von Fibrinogen zu Fibrin, um einen stabilen Gerinnungsprozess zu fördern. Zahlreiche Mutationen im Prothrombin-Gen tragen zu einer Defizienz bei, die zu Koagulationsstörungen wie Dysprothrombinämie und Hypoprothrombinämie führt. Ein hoher Thrombinspiegel löst eine neurotoxische Wirkung in dopaminergen Neuronen aus und trägt zur Progression von Parkinson bei. Eine Veränderung des Thrombinspiegels führt bei vielen Sklerosen zu einer entsprechenden Anpassung des Koagulationswegs. Patienten mit koronarer Herzkrankheit (KHK) weisen einen erhöhten Thrombinspiegel auf. Thrombinablagerungen in den Neurofibrillenbündeln im Gehirn können zu einer Tau-Proteinansammlung und zu den pathophysiologischen Veränderungen von Alzheimer beitragen.
Physical form
Lyophilisiert aus einem Kochsalz-Natriumcictrat-Puffer, pH 6,5.
Analysis Note
Beim NIH-Assay werden 0,2 ml verdünntes Plasma (1:1 mit Kochsalzlösung) als Substrat und 0,1 ml der Thrombinprobe (stabilisiert in einer 1%igen gepufferten Albuminlösung) auf Basis einer modifizierten Biggs-Methode analysiert. Zur Bestimmung der Thrombinkonzentrationen werden nur Gerinnungszeiten im Bereit von 15 - 25 Sekunden verwendet.
Other Notes
Die Aktivität wird in NIH-Einheiten ausgedrückt, die aus einem direkten Vergleich mit einem NIH-Thrombin-Referenzstandard gewonnen werden
Für weitere Informationen siehe thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4393T7572T4648
description
lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
description
lyophilized powder, 1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3), suitable for cell culture
description
400-1000 NIH units/mg protein
description
lyophilized powder, 40-500 NIH units/mg protein (biuret)
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
-
biological source
bovine plasma
Gene Information
human ... F2(2147)
Gene Information
human ... F2(2147)
Gene Information
human ... F2(2147)
Gene Information
cow ... F2(280685)
specific activity
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
specific activity
1500-3500 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
specific activity
400-1000 NIH units/mg protein
specific activity
40-500 NIH units/mg protein (biuret)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
37.4 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
heavy chain ~33 kDa, light chain ~5 kDa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thrombin aus Humanplasma
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Is it possible to store Thrombin T6884 at -70°C, or only at -20°C?
    1 answer
    1. This product is stored at -20°C, however storing the powder form at -70°C is not expected to be detrimental to the material. Prepared stock solutions may be stored up to 2 months at -70°C, when aliquoted to plastic tubes or vials.
      Helpful?
  2. How do you have to reconstitute the product before using it? dH2O?
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 10 mg/mL. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/599/516/t6884pis.pdf
      Helpful?
  3. I want to reconstitute thrombin(T6884) and store it for long term storage at -70°C. I saw that it is stable if it contains 0.1% BSA when reconstituted, can I use PBS with 0.1% BSA?
    1 answer
    1. The product information sheet recommends using water for reconstitution.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/599/516/t6884pis.pdf
      Helpful?
  4. does the thrombin in lotnr T6884 contaning his-tag, which can be removed by Ni affinity column after fusion protein cutting?
    1 answer
    1. This product is a native enzyme from human plasma and does not have a his-tag. Please see the link below to review the product datasheet for additional information: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/599/516/t6884pis.pdf
      Helpful?
  5. How do I convert 100 units of this thrombin into grams? For a given volume, to determine the concentration, I need to know the exact amount of thrombin in grams which I cannot find anywhere.
    1 answer
    1. The unit per milligram value is reported in the lot-specific Certificate of Analysis. This product has a minimum activity specification of 2000 units per milligram. The amount of powder per vial can be determined by dividing the package size by the unit/mg protein reported on the Certificate of Analysis.
      See the link below to review a sample Certificate of Analysis. For this specific lot, the 100UN vial will contain 36.5ug and the 5KU vial will contain 1.83mg.
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/T6884-100UNSLCP0517.pdf
      Helpful?
  6. What expiry should be applied to Thrombin when stored at -70C at 100UN/mL
    1 answer
    1. After reconstitution, thrombin is stable in water for about one week at 0-5°C. If aliquoted in plastic tubes stock solutions are stable for up to 2 months at -70°C.
      Helpful?
  7. Can a stock solution of Product T6884, Thrombin, be stored frozen?
    1 answer
    1. A suggested stock solution is 100 units/ml. The solution should contain 0.1% BSA for stability and may be stable for about one week at 0-5°C. Since thrombin solutions adsorb to glass, it is recommended to aliquot the solutions in plastic tubes and store at -20°C or below.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.