Fortfahren mit
6028
Amicon®-Rührzellen-Reservoir
Synonym(e):
Amicon-Zellreservoir, Rührzellen-Reservoir, Zellreservoir
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32019190
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
NB.24
Material:
Nylon fittings (for tube), acrylic body, glass-filled nylon stand (retaining), nitrile O-ring (for relieve valve), nitrile fittings (for tube), polyacetal base, polyacetal cap, polyethylene tubing, silicone O-ring (for reservoir), stainless steel fittings (for tube)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
material
Nylon fittings (for tube), acrylic body, glass-filled nylon stand (retaining), nitrile O-ring (for relieve valve), nitrile fittings (for tube), polyacetal base, polyacetal cap, polyethylene tubing, silicone O-ring (for reservoir), stainless steel fittings (for tube)
technique(s)
buffer exchange: suitable
shipped in
ambient
General description
Das Amicon Rührzellenreservoir füllt die Flüssigkeit in der Rührzelle aufgrund eines Druckunterschieds zwischen zwei Gefäßen, der durch eine externe Gasquelle erzeugt wird, automatisch wieder auf.
Application
Das Amicon Rührzellenreservoir wird als Entsalzungssimulator zum Anpassen der Volumenrestriktion und zum Ermöglichen der Probenzufuhr in die Zelle eingesetzt. Es wird außerdem bei der Rührmembranfiltration eingesetzt.
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6015UFSC200SLUFSC050SL
material
Nylon fittings (for tube), glass-filled nylon stand (retaining), nitrile fittings (for tube), polyacetal cap, silicone O-ring (for reservoir), acrylic body, polyacetal base, stainless steel fittings (for tube), nitrile O-ring (for relieve valve), polyethylene tubing
material
Delrin® plastic (chemically sanitizable), nitrile (chemically sanitizable)
material
Nylon connector (Luer; on filtrate tubing), Tygon® tubing (for filtrate; E-3603), polyethylene tubing (pressure), polysulfone stir bar(s), silicone O-ring, silicone gasket
material
silicone O-ring, silicone gasket
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
technique(s)
buffer exchange: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.
Demonstrating the effective use of Amicon Stirred Cell for large volume concentration through diafiltration.
Artikel
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
Verwandter Inhalt
The Amicon® Stirred Cell family of pressure-driven filtration devices provide an ideal solution for concentrating and buffer-exchanging large volumes of macrosolutes. These devices are available in multiple sizes to offer a wide range of processing volumes. Additionally, to accommodate expansion to even larger processing volumes, an external reservoir can be attached to any Amicon® Stirred Cell. Unlike ultrafiltration with tangential flow filtration (TFF) devices, which are manufactured with pre-sealed membranes, the Amicon® Stirred Cells use membrane discs, which are easily exchanged to match changing sample preparation needs.
The best in large-volume ultrafiltration just got better. Introducing the new Amicon® Stirred Cell. You’re an Amicon® Stirred Cell owner. You’re adept at finely separating macrosolutes in large-volume (50-400 mL) samples, and you depend on the precision of Amicon® devices. Or maybe you are an expert in membrane analysis, and you count on a device that lets you insert membranes of your choice. With your needs in mind, EMD Millipore has developed the new Amicon® Stirred Cell, providing the same gentle, high recovery of macrosolutes and thorough buffer exchange to which you’re well accustomed. It provides the same membrane flexibility and ability to monitor filtration progress.
Modeling process dynamics using a novel neural network architecture: Application to stirred cell microfiltration
Mhurchu JN, et al.
Chemical Engineering Communications , 197, 1152-1162 (2010)
The influence of ion identity and ionic strength on membrane biofouling of a binary protein solution
Kilmer NT, et al.
Separation and Purification Technology, 255, 117769-117769 (2021)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D115207-100G04061832917443
602804053252734229