Fortfahren mit
580556
Paclitaxel
A semi-synthetic form of Paclitaxel having no contamination by natural taxanes. Also has reduced levels of epimerization products as contaminants.
Synonym(e):
Paclitaxel, halbsynthetisch, CAS-Nr. 33069-62-4, Calbiochem
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H51NO14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
853.91
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
crystalline solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Paclitaxel, halbsynthetisch, CAS-Nr. 33069-62-4, Calbiochem, A semi-synthetic form of Paclitaxel having no contamination by natural taxanes. Also has reduced levels of epimerization products as contaminants.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 6982
assay
≥97% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]3C[C@]4([C@H](C6[C@]7([C@H](OC7)C[C@@H]([C@]6(C(=O)[C@@H](C(=C3C)C4(C)C)OC(=O)C)C)O)OC(=O)C)OC(=O)c5ccccc5)O)c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38?,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChI key
RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
General description
Eine halbsynthetisch hergestellte Form von Paclitaxel (TAXOL®, Kat.-Nr. 580555), die keine Verunreinigung durch natürliche Taxane aufweist. Außerdem gibt es weniger Epimerisierungsprodukte als Verunreinigungen. Fördert den Aufbau von Mikrotubuli und hemmt Abbau von Tubulin. Ein wirksames Mittel zur Blockierung von HeLa- und B16-Zellen im Stadium G2/M. Hemmt die DNA-Synthese und stimuliert die Freisetzung des Tumor-Nekrose-Faktors-α. Induziert Apoptose in Tumoren des murinen Mammakarzinoms MCA-4 und des Ovarialkarzinoms OCA-1.
Eine halbsynthetische Form von Paclitaxel (Kat.-Nr. 580555), die nicht durch natürliche Taxane verunreinigt ist. Außerdem sind weniger Epimerisierungsprodukte als Verunreinigungen vorhanden.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
Fördert den Aufbau von Mikrotubuli und hemmt den Abbau von Tubulin.
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Derry, W.B., et al. 1995. Biochemistry 34, 2203.
Milas, L., et al. 1995. Cancer Chemother. Pharmacol.35, 297.
Donaldson, K.L., et al. 1994. Int. J. Cancer 57, 847.
Hornback, N.B., et al. 1994. In Vivo8, 819.
Manthey, C.L., et al. 1992. J. Immunol. 149, 2459.
Rowinsky, E.K., et al. 1992. Semin. Oncol.19, 646.
Ding, A.H., et al. 1990. Science248, 370.
Mogensen, M.M. and Tucker, J.B. 1990. J. Cell Sci.97, 101.
Slichenmeyer, W.J. and Von Hoff, D.D. 1990. Eur J. Clin. Pharmacol. 30, 770.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Taxol is a registered trademark of Bristol-Myers Squibb Co.
Disclaimer
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7402T1912Y0000739
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
crystalline solid
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
580556-5MG04055977265538