Fortfahren mit
574594
Superoxid-Dismutase, Rindererythrozyten
Synonym(e):
Superoxid-Dismutase, Rindererythrozyten, Cu/Zn SOD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 kU
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 198,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥3000 units/mg dry wt.
Biological source:
bovine erythrocytes
€ 198,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine erythrocytes
Quality Segment
form
lyophilized solid
specific activity
≥3000 units/mg dry wt.
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
pI 
4.95
solubility
50 mM potassium phosphate, 100 μM EDTA, pH 7.8: 5 mg/mL, clear, pale blue
foreign activity
Carbonic anhydrase ≤30 U/mg (dry weight)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Native Superoxiddismutase aus Rindererythrozyten. Wesentlicher Bestandteil der biologischen Abwehr gegen die toxische Wirkung von Sauerstoff. Katalysiert die Dismutation von Superoxidradikalen zu Sauerstoff und H2O2.
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Other Notes
Eine Einheit ist definiert als die Menge an Enzym, die eine 50%ige Hemmung der Reduktionsrate von Cytochrom c bei 25 °C, pH 7,8 bewirkt.
Tilly, J.L. und Tilly, K.I. 1995. Endokrinologie136, 242.
Sharonov, B.P. und Churilova, I.V. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1129.
Britton, L., et al. 1978. J. Bacteriol. 134, 229.
Keele, B.B., et al. 1971. J. Biol. Chem.246, 2875.
McCord, J.M. and Fridovich, I. 1969. J. Biol. Chem.244, 6049.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S5395S7571S9636
specific activity
≥3000 units/mg dry wt.
specific activity
≥3,000 units/mg protein
specific activity
≥3,000 units/mg protein
specific activity
≥2,500 units/mg protein
biological source
bovine erythrocytes
biological source
bovine erythrocytes
biological source
bovine
biological source
human erythrocytes
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage condition
OK to freeze, desiccated
storage condition
-
storage condition
(Store under nitrogen.
Tightly closed. Dry.)
storage condition
-
solubility
50 mM potassium phosphate, 100 μM EDTA, pH 7.8: 5 mg/mL, clear, pale blue
solubility
-
solubility
water: 20 mg/mL, aqueous buffer, pH 7.5: soluble
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
574594-50KU04055977189582