Fortfahren mit
S7571
Superoxid-Dismutase aus Rindererythrocyten
greener alternative
lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein, Protein ≥95 % by biuret
Synonym(e):
CU/ZN-SOD, Cytocuprein, Erythrocuprein, Hämocuprein, Superoxid-Dismutase 1, Rind, SOD, Superoxide: superoxide oxidoreductase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
15000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
30000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 152,00
75000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 245,00
300000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 731,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-943-0
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥3,000 units/mg protein
Biological source:
bovine
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥3,000 units/mg protein
mol wt
32.5 kDa
composition
Protein, ≥95% biuret
storage condition
(Store under nitrogen.
Tightly closed. Dry.)
greener alternative product characteristics
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
immunoblotting: suitable, inhibition assay: suitable
color
blue-green
pI 
4.95
solubility
water: 20 mg/mL, aqueous buffer, pH 7.5: soluble
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
greener alternative category
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Superoxiddismutase (SOD) ist ein redoxaktives Metallenzym, das sowohl in aeroben als auch anaeroben lebenden Organismen exprimiert wird.[1] Rinder-Superoxiddismutase oder CuZn-SOD ist ein Homodimer, bei dem jede Untereinheit ein Zink- und ein Kupferion enthält.[2]
Application
Superoxid-Dismutase aus Rindererythrozyten wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • In einer Studie zur Untersuchung eines kinetischen Modells der strahlungsinduzierten Inaktivierung von Superoxid-Dismutase in stickstoffoxidgesättigten Lösungen[3]
  • In einer Studie zur Untersuchung der möglichen Beteiligung des Superoxid-Anions an der intestinalen Tryptophan-2,3-Dioxygenase-Reaktion[4]
  • Zur Untersuchung ihrer Wirkung auf die Hämolyserate von menschlichen Erythrozyten und der Stabilität des Hämoglobin-Stickstoffmonoxid-Komplexes (HBNO) in menschlichen Erythrozyten[5]
  • In Kombination mit Katalase zur Untersuchung ihres Effekts auf die Zelldifferenzierung in vitro
  • Zur Quantifizierung der Superoxidkonzentrationen und Untersuchung ihrer Wirkung auf die Reaktivität in Lungenarterien der Maus mittels Chemilumineszenz- und Cytochrom-C-Reduktionsmethoden
Biochem/physiol Actions
Superoxid-Dismutase aus Rindererythrozyten katalysiert die Dismutation von Superoxidradikalen zu Wasserstoffperoxid und molekularem Sauerstoff. Es dient als Antioxidans und spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Zellen gegen die toxische Wirkung von Sauerstoffradikalen. Konkurriert mit Stickoxid (NO) um das Superoxid-Anion (welches mit NO unter Bildung von Peroxynitrit reagiert), wobei SOD die Aktivität von NO fördert. SOD hat sich auch zur Unterdrückung der Apoptose in kultivierten Ratten-Ovarialfollikeln, neuralen Zelllinien und transgenen Mäusen als wirksam erwiesen.
Physical form
Lyophilisiertes Pulver, im Wesentlichen salzfrei
Other Notes
Eine Einheit hemmt die Reduktion von Cytochrom c um 50 % in einem gekoppelten System mit Xanthinoxidase bei einem pH von 7,8 und einer Temperatur von 25 °C in einem Reaktionsvolumen von 3,0 ml. Die Xanthinoxidase-Konzentration sollte zu einer anfänglichen ΔA550 von 0,025 ± 0,005 pro Minute führen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S7446S9697S8409
specific activity
≥3,000 units/mg protein
specific activity
≥4,500 units/mg protein
specific activity
≥2500 units/mg protein
specific activity
2,000-6,000 units/mg protein (biuret)
biological source
bovine
biological source
-
biological source
bovine
biological source
-
Gene Information
cow ... SOD1(281495), SOD2(281496)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
cow ... SOD1(281495)
technique(s)
immunoblotting: suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
inhibition assay: suitable
technique(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)